Merck
ALIGNED05
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
47 mm, 5/PK
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
58 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
ALIGNED25XX1514732XX2004708
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
-
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
silicone
material
silicone
material
borosilicate glass base, stainless steel screen, tubulated borosilicate glass cap
material
stainless steel screen
diam.
58 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
47 mm
General description
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 47 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits and Millipore 47 mm All-Glass Filter Holder Kits.
Application
47 mm, 5/PK
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica