ABT65
Anti-HAX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
HCLS1-associated protein X-1, HS1-associating protein X-1, HAX-1, HS1-binding protein 1, HSP1BP-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAX1(10456)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected HAX-1 in NIH/3T3 and HeLa cells.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected HAX-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
HAX-1 has been shown to migrate as a ~34-36 kDa band in WB (Ortiz, D.F., et al. (2004). JBC. 279(31):32761-32770).
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1