ABT410
Anti-MATN3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Matrilin-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Matn3(17182)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected MATN3 in NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
WGK 2