ABT405
Anti-KIF5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Kinesin heavy chain isoform 5A, Kinesin heavy chain neuron-specific 1, Neuronal kinesin heavy chain, NKHC, KIF5A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF5A(3798)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected KIF5 in K562 cells.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KIF5 in K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2