ABS532
Anti-TRIM63 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, Iris ring finger protein, Ring finger protein 28, muscle-specific RING finger protein 1, muscle-specific RING finger protein 2, Tripartite motif-containing protein 63, Striated muscle RING zinc finger protein, TRIM63,
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM63(84676)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL dilution of this antibody detected Trim63 protein in 10 µg of human skeletal muscle lysate
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1