ABS521
Anti-RSK4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Q9UK32, KS6A6_HUMAN, RPS6KA6, RSK4, Q9UK32, B2R854, Q6FHX2, Q8WX28, Q9H4S6, Ribosomal protein S6 kinase alpha-6, p90RSK6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA6(27330)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation analysis: 5 ug of Cat. No. ABS521, Anti-RSK4 was used to immunoprecipitate RSK4 in 0.665mg of PC12 cell lysate. Uncharacterized bands may be detected at high antibody concentration or longer exposures
Signaling
Kinases & Phosphatases
General Post-translation Modification
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RSK4 in 10 µg of rat PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1