ABS2248
Anti-OVCH2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 67.61 kDa
observed mol wt ~74 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ovch2(244199)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in mature mouse caput epididymis lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected OVCH2 in mature mouse caput epididymis lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OVCH2 in mature mouse caput epididymis lysate (Courtesy of Dr. Masahito Ikawa Lab @ Osaka University, Japan).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OVCH2 in Western Blotting applications (Kiyozumi, D., et. al. (2020). Science. 368(6495):1132-1135).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected OVCH2 in Immunohistochemistry applications (Kiyozumi, D., et. al. (2020). Science. 368(6495):1132-1135).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1