ABS222
Anti-DEPTOR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DEP domain-containing mTOR-interacting protein, DEP domain-containing protein 6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DEPTOR(64798)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DEPTOR in HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lyaste
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1