ABS2124
Anti-Ferrochelatase
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Heme synthase, protoheme ferro-lyase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FECH(2235)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ferrochelatase in differentiated mouse erythroleukemia (MEL) cells and transfected heterologous cells. (Chen, W., et. al. (2010). Blood. 116(4):628-30; Anand, S., et. al. (2009). Clin Cancer Res. 15(10):3333-43; Medlock, A.E., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0135896).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ferrochelatase in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1