ABS1645
Anti-Chromatin-Modifying Protein 6
from rabbit
Sinonimo/i:
Chromatin-modifying protein 6, Charged multivesicular body protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHMP6(79643)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Chromatin-Modifying Protein 6 in HEK293 cell lysate (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1