ABN34
Anti-PDE11A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Dual 3′,5′-cyclic-AMP and -GMP phosphodiesterase 11A, cAMP and cGMP phosphodiesterase 11A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDE11A(50940)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE11A in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human hippocampus tissue lysate