ABN2247
Anti-altFUS
Sinonimo/i:
Alt-Fus
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 17.74 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUS(2521)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected altFUS in Human brain tissue lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected altFUS in Immunocytochemistry applications (Brunet, M.A., et. al. (2021). EMBO Rep. 22(1); e50640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2