ABN190
Anti-CEA cell adhesion molecule 16 (Ceacam16) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 16
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ceacam16(330483)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier B2RUD6 has been merged into E9QA28. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in mouse cochlear tissue. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218–4223.)
Neuroscience
Sensory & PNS
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ceacam16 in 10 µg of mouse cochlear tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse cochlear tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1