ABN1738
Anti-SET-beta Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein SET-beta, HLA-DR-associated protein II beta, IGAAD beta isoform, Inhibitor of granzyme A-activated DNase beta isoform, PHAPII beta isoform, I-2PP2A beta isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A beta isoform, TAF-I beta, Template-activating factor
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SET(6418)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected predominant nuclear SET-beta immunoreactivity among retinal ganglion cells (RGCs) by fluorescent immunohistochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100-permeabilized retinal cryosections from E19, P8, and adult rats (Trakhtenberg, E.F., et al. (2014). J. Neurosci. 34(21):7361-7374).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot co-immunoprecipitated PP2A-A with SET-beta from E18 rat hippocampal homogenates (Trakhtenberg, E.F., et al. (2014). J. Neurosci. 34(21):7361-7374).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SET-beta in rat retinal retinal ganglion cell (RGC) lysate and in E18 rat hippocampal homogenates (Trakhtenberg, E.F., et al. (2014). J. Neurosci. 34(21):7361-7374).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antiserum detected SET-beta in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1