ABN1481
Anti-Alpha 2b Adrenergic Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Alpha-2B adrenergic receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, Alpha-2B adrenoreceptor, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2BAR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRA2B(151)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Alpha 2b Adrenergic Receptor in 10 µg of MCF-10A cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1