ABF998
Anti-IspH
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 34.78 kDa
observed mol wt ~35 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
E. coli
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bacterial ... ispH(944777)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in E. coli lysates of strain CGSC8074 (positive) with conditional knockdown of IspH.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IspH in lysate from E. coli, strain CGSC8074, but not in lysate from E.coli with conditional knockdown of IspH.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IspH in Western Blotting applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot detected IspH in ELISA applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2