ABE798
Anti-KPNA6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Importin subunit alpha-7, Karyopherin subunit alpha-6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KPNA6(23633)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KPNA6 in HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
WGK 2