ABE2873
Anti-NUDT21
from rabbit
Sinonimo/i:
Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 5, Cleavage and polyadenylation specificity factor 25 kDa subunit, CPSF 25 kDa subunit, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 21, Nudix motif 21, Pre-mRNA cleavage factor Im 25 kDa subunit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUDT21(11051)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NUDT21 in Co-immunoprecipitation with FLAG-tagged CF I cell lysates (Shimazu, T., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4470-8).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUDT21 in 10 µg of Caco-2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1