ABE2865
Anti-Meis1/2
from rabbit
Sinonimo/i:
Homeobox protein Meis1, Myeloid ecotropic viral integration site 1, Homeobox protein Meis2, Meis1-related protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
salamander (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Meis2(17536)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Meis1/2 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Penkov, D., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1321-33; Marcos, S., et. al. (2015). Development. 142(17):3009-20).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Meis1/2 in Western Blotting applications (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Meis1/2 in HEK293T cells transfected with pCMVTAG2-Flag-Meis2a.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2