ABE2696
Anti-GADD45 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha, DDIT-1, DNA damage-inducible transcript 1 protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GADD45A(1647)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected GADD45 alpha in human colon cancer tissue section.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD45 alpha in 10 µg of mouse kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1