ABE269
Anti-acetyl-Histone H2B (Lys24) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2B type 3-B, H2B type 12
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (pLys24)
Informazioni sul gene
human ... H2BC1(255626)
mouse ... H2Bc1(319177)
rat ... H2Bc1(24829)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and various modified Histone peptides (see Table) were probed with Anti-acetyl-Histone H2B (Lys24) (1:500 dilution).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H2B on 10 µg of recombinant Histone H2B protein, and untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extracts.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Recombinant Histone H2B protein, and untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extracts
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1