ABE262
Anti-HDAC4 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Histone deacetylase 4, HD4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC4(9759)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in ChIP. (Laboratory of Dr. Edward Seto, Moffitt Cancer Center)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Laboratory of Dr. Edward Seto, Moffitt Cancer Center)
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HDAC4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HepG2 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1