ABE188
Anti-HEXIM1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein HEXIM1, Cardiac lineage protein 1, Estrogen down-regulated gene 1 protein, Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1, Menage a quatre protein 1, hexamethylene-bis-acetamide-inducible transcript 1, HMBA-inducible, hexamethylene bisacetamide-
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLIP1(6249) , HEXIM1(10614)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Chromatin Biology
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected HEXIM1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1