ABE1878
Anti-UPF3A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 54.70 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UPF3A(65110)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected UPF3A in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected UPF3A in human fetal brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected UPF3A in human testis and human colon tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected UPF3A in lysate from HeLa cells over expressing UPF3A. (Courtesy of Matthew Kim & Dr. Wilkinson Miles at UCSD).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1