Documenti fondamentali
ABE1800
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-La-related protein 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LARP1(23367)
Descrizione generale
La proteina la-related protein 1 (UniProt: Q6PKG0; nota anche come La ribonucleoprotein domain family member 1) è codificata nell′uomo dal gene LARP1 (noto anche come KIAA0731, LARP) (ID gene: 23367). La La-related protein 1 è una RNA-binding protein citoplasmatica che promuove la traduzione di classi specifiche di mRNA a valle del complesso mTORC1. Contiene un dominio di legame all′RNA helix-turn-helix (HTH) La-type e si associa al 5′cap dell′mRNA in modo mTOR-dipendente. Si associa inoltre agli mRNA contenenti un motivo 5′ terminale di oligopirimidine (5′TOP), un motivo presente negli mRNA che codificano per le proteine ribosomali e per diverse proteine coinvolte nei meccanismi di traduzione. La proteina La-related 1 si associa inoltre ai ribosomi in fase di traduzione attiva tramite l'interazione con la proteina 1 legante il poliadenilato (PABPC1/PABP) e stimola la traduzione di mRNA contenenti un 5′TOP, regolando così la crescita e la proliferazione cellulare. È dimostrato essere up-regolata in un certo numero di linee cellulari di carcinoma epatocellulare e in alcune lesioni precancerose del fegato, nonché in pazienti con carcinoma epatocellulare con un basso tasso di sopravvivenza. (Rif.: Fonseca, BD et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(26):15996-6020).
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 15 aminoacidi nella metà N-terminale della La-related protein 1 umana.
Applicazioni
Analisi immunocitochimica: diluizioni 1:50 di un lotto rappresentativo hanno rivelato la La-related protein 1 in cellule HEK293.
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:250-1,000 di un lotto rappresentativo ha rilevato la La-related protein 1 in tessuti di cervelletto, tonsille e pancreas umani.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-La-related protein 1, No Cat. ABE1800, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico per la proteina La-related protein 1, è stato testato in immunocitochimica, immunoistochimica (paraffina) e Western blotting
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisati di cellule HEK293.
Analisi con metodica Western blotting: 0,2 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato la La-related protein 1 in 10 g di lisato di cellule HEK293.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~123 kDa; 123,51 kDa calcolati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1