ABE125
Anti-PRMT7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein arginine N-methyltransferase 7, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT7, Myelin basic protein]-arginine N-methyltransferase PRMT7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), ferret (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PRMT7 in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13