Documenti
ABC927
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-LDHB (catena B della lattato deidrogenasi)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
L-lactate dehydrogenase B chain (EC:1.1.1.27), LDH-B, LDH heart subunit, LDH-H, Renal carcinoma antigen NY-REN-46, LDHB
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LDHB(3945)
Descrizione generale
La catena B della L-lattato deidrogenasi (EC 1.1.1.27; UniProt P07195; detta anche proteina secretoria epididimale Li 281, catena H della lattato deidrogenasi, LDH-B, LDH-H, subunità cardiaca della LDH, antigene del carcinoma renale NY-REN-46) nella specie umana è codificata dal gene LDHB (noto anche come LDHBD, TRG-5, HEL-S-281) (Gene ID 3945). Molte cellule tumorali utilizzano la glicolisi aerobica invece della respirazione mitocondriale per la produzione di energia a sostegno della crescita e della proliferazione cellulare; questo fatto, descritto per la prima volta da Otto Warburg, è comunemente detto “effetto Warburg”. Gli enzimi coinvolti in questa complessa rete di vie metaboliche vengono quindi studiati come potenziali bersagli per il trattamento del cancro. La lattato deidrogenasi (LDH) è un enzima tetramerico composto da due subunità differenti, LDHA e LDHB, che possono dare origine a cinque diverse combinazioni: LDH1 costituita da quattro subunità LDHB; LDH2 contenente tre subunità LDHB e una LDHA; LDH3 formata da due subunità LDHB e due LDHA; LDH4 composta da una subunità LDHB e tre LDHA e la LDH5 contenente quattro subunità LDHA. L′espressione della subunità LDHB è ubiquitaria e predominante nel muscolo cardiaco, mentre la LDHA è l′isoforma prevalente nei muscoli scheletrici e in altri tessuti ad elevata attività glicolitica. L′enzima LDH catalizza la conversione reversibile di piruvato in lattato. Pertanto, una upregolazione dell′LDH riduce la dipendenza dall′ossigeno e assicura un metabolismo anaerobico/glicolitico efficiente nelle cellule tumorali. Si riporta in letteratura, per esempio, che i livelli sierici dell′LDHB sono più alti del normale nei pazienti con cancro ai polmoni e aumentano progressivamente all′avanzare dello stadio clinico nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza della LDHB umana a partire dalla metà della regione C-terminale.
Applicazioni
L′anticorpo policlonale di coniglio anti-LDHB, N° Cat. ABC927, consente di rivelare la catena b della LDH; è stato convalidato per l′uso in Western blotting e IHC (paraffina).
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:250-1.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato LDHB in tessuti di prostata normale umana, ma anche in cellule cancerose umane di linfoma Non-Hodgkin e di tessuti tumorali renali, polmonari e di colon.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule PANC-1 umane.
Saggio di Western blotting: 0,25 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato LDHB in 10 µg di lisato di cellule PANC-1 umane.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~37 kDa
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Maitham A Khajah et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 747001-747001 (2021-11-09)
Background: Lactate dehydrogenase (LDH) plays an important role in cancer pathogenesis and enhanced expression/activity of this enzyme has been correlated with poor prognosis. In this study we determined the expression profile of LDH-A and B in normal as well as