ABC849
Anti-ZIP-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Zinc transporter ZIP1, Solute carrier family 39 member 1, Zinc-iron-regulated transporter-like, Zrt- and Irt-like protein 1, ZIP-1, hZIP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC39A1(27173)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected ZIP-1 in Mouse kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2