ABC832
Anti-TMEM16B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANO2(57101)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TMEM16B in human brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected TMEM16B in rat brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2