ABC821
Anti-AMBRA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, AMBRA1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMBRA1(55626)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected AMBRA1 in human brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected AMBRA1 in rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2