ABC424
Anti-Sec23A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein transport protein Sec23A, SEC23-related protein A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEC23A(10484)
mouse ... Sec23A(20334)
rat ... Sec23A(58817)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Sec23A in various mouse tissues expressing wildtype Sec23A (Tao, J., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(29):E2001-2009.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sec23A in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1