ABC226
Anti-USP7S Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, Deubiquitinating enzyme 7, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP7(7874)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected USP7S in 10 µg in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1