Documenti
ABB2-00160A
Confezione di piastre Aurora da 32 piastre
For use with SMC® immunoassays and the SMCxPRO® instrument
Sinonimo/i:
32 Plate Storage Case, Aurora Plate Case, Storage Case for Aurora Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Confezionamento
case of 32 plates (Aurora)
Produttore/marchio commerciale
SMC®
tecniche
protein quantification: suitable
single molecule counting: suitable
Descrizione generale
Questa micropiastra è una combinazione superiore di chiarezza ottimale, stabilità termica, biocompatibilità, bassa autofluorescenza, superficie liscia e resistenza chimica che la rende ideale per l'uso negli immunodosaggi SMC® con lo strumento SMCxPRO.® Il numero di catalogo ABB2-00160A è una scatola di 32 micropiastre, mentre il numero di catalogo 02-1008-00 contiene una singola piastra con sigilli.
Applicazioni
Da usare con gli immunodosaggi SMC® e lo strumento SMCxPRO®
Osservazioni in merito alle applicazioni
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Note legali
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany