AB9662
Anti-Tau phospho Serine 409 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer409)
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2