AB9624
Anti-Ephrin B phosphoTyr298 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr298)
Informazioni sul gene
human ... EPHB1(2047)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2