AB5787
Anti-Calcium Channel β 2 Antibody, near CT
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNB2(783)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2