AB5675-AF555
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, Alexa Fluor™ 555
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5, G protein-coupled receptor GRM5, G protein coupled receptor family C, group 1, member E
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM5(2915)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. AB5675) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualità
Immunofluorescence Analysis: An 1:100 dilution of this antibody detected Metabotropic Glutamate Receptor 5 in rat cerebellum, medulla, and brain tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2