AB5118
Anti-Cyclooxygenase-2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
COX-2, PGHS-2, PHS-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bovine, sheep, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGS2(5743)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000 using 100 ng of immunogen peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2