AB3421
Anti-Complement C3 Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
Anti-AHUS5, Anti-ARMD9, Anti-ASP, Anti-C3a, Anti-C3b, Anti-CPAMD1, Anti-HEL-S-62p
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C3(718)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
It is expected that the antibody will also work for Western blot, immunohistochemistry and immunocytochemistry. Specific reactivity has not been confirmed.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Avoid freezing temperatures.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2