AB3127
Anti-FLT-4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
VEGF Receptor-3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Flt4(14257)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The peptide sequence used is relatively conserved in rat (85%) and human (73%) Flt-4/VEGFR3. No significant sequence homology is seen with VEGFR1, VEGFR2, or other tyrosine kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
ELISA: 1:10,000-1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2