AB2226
Anti-MDGA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
MAM domain-containing glycosylphosphatidylinositol anchor protein 1, GPI and MAM protein, GPIM, Glycosylphosphatidylinositol-MAM, MAM domain-containing protein 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDGA1(266727)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MDGA1 in 5 µg of untreated and PNGase F treated mouse P7 brain tissue lysate. This antibody recognizes glycosolated (>160 kDa) (lane 1) and deglycosolated MDGA1 (lane 2).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and PNGase F treated mouse P7 brain tissue lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1