AB16955
Anti-DR4 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
TRAIL-R1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF10A(8797)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Whole cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 57 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2