AB15610-I
Anti-Prohormone Convertase PC2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
KEX2-like endoprotease 2, NEC 2, PC2, Prohormone convertase 2, Proprotein convertase 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCSK2(5126)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Hormones & Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Prohormone Convertase PC2 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1