AB15334
Anti-Nab2 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NGFI-A-binding protein-2, EGR-1-binding protein 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAB2(4665)
Specificità
Applicazioni
Neuroinflammation & Pain
Developmental Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
WGK 1