Documenti fondamentali
96100049
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Produttore/marchio commerciale
Vantage
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
1 m (3.3 ft)
Diametro
2.2 cm (0.9 in.)