Vai a
8.55152
SEA-PS resin
Novabiochem®
Sinonimo/i:
bis(2-Sulfanylethyl)aminotrityl polystyrene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
284,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
913,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
549428M1773472093
SEA-PS resin Novabiochem®
Sigma-Aldrich
855152
SEA-PS resin
PAM resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sigma-Aldrich
549428
PAM resin
description
Novabiochem®
description
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
description
200-400 mesh
description
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)