Documenti fondamentali
8.53020
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Ser-OH, N-α-t.-Boc-L-serine
Scegli un formato
25 G
107,00 €
100 G
348,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
107,00 €
100 G
348,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
221-867-3
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(CO)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)
FHOAKXBXYSJBGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-α-Boc protection serine derivative with an unprotected hydroxyl group.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0078
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3