Vai a
8.52007
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Cys(tBu)-OH, N-α-Fmoc-S-t.-butyl-L-cysteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
327,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
972,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.50
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
327,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
133-136 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(C(C)(C)C)CC(NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
IXAYZHCPEYTWHW-UHFFFAOYSA-N
General description
The side-chain tBu group is stable to TFA and iodine oxidation. Treatment with MeSiCl3/PhSOPh removes t-Bu and cyclizes in one step without scrambling existing disulphide bonds. Removed with Hg(II) to give cysteinyl peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] S. N. McCurdy (1989) Pept. Res., 2, 147.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1016
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
852143852158852036
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
hydroxyl
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
mp
133-136 °C
mp
168-173 °C
mp
143-145 °C
mp
63 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cys(tBu)-OH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)