Documenti
8.45140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Msynthplus
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxybenzoic acid, Veratric acid
About This Item
Formula condensata:
3,4-(CH3O)2C6H3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-215-7
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
179-182 °C
Solubilità
0.5 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1,2-dichloroethane: lot specific result
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3