8.44008
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
268 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-8.5 % (v/v)
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
P. eboll.
55.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-108.6 °C
Temp. transizione
flash point -28 °C
Solubilità
42 g/L
Densità
0.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup